安全性情報
28397-U
Supelco
多層シリカゲルダイオキシンカラム
for use with Dioxin Sample Preparation Kit, O.D. × L 6.35 mm × 35 cm
別名:
ガラスシリカゲルカラム(EPA 1631 用)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
13111000
NACRES:
NB.21
物質
glass hardware
品質水準
認証
suitable for EPA 1613
包装
pkg of 5
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
内径 × L
15 mm × 35 cm
外径 × L
6.35 mm × 35 cm
スレッド内径
24 mm
アプリケーション
food and beverages
適合性
for use with 6.35 mm unions
for use with Dioxin Sample Preparation Kit
詳細
多層シリカゲルダイオキシンカラムは、ダイオキシンサンプル前処理用キットに適合します。固相抽出(SPE)法に適しています。
ポリ塩化ジベンゾ-p-ダイオキシン(PCDD)、ポリ塩化ジベンゾフラン(PCDF)、およびポリ塩化ビフェニル(PCB)を含有する抽出物の精製に使用可能であり、不純物の除去およびこれらの分析対象の化合物の単離に役立ちます。
アプリケーション
多層シリカゲルダイオキシンカラムは、アメリカEPAのメソッドで潜在的なクロマトグラフィー干渉を排除し、その後の分析および定量化に向けてサンプルを調製するための浄化プロセスとして使用されています。
関連製品
ピクトグラム
Health hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
28397-U:4548173965987
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Developing an improved strategy for the analysis of polychlorinated dibenzo-p-dioxins/furans and dioxin-like polychlorinated biphenyls in contaminated soils using a combination of a one-step cleanup method and gas chromatography with triple quadrupole mass spectrometry.
Haena C, et al.
Toxics, 11, 738-738 (2023)
Bioaccumulation of dioxins in the benthic fish from Hiroshima Bay
Hiroyuki T, et al.
Environmental Chemistry, 2, 47-54 (2009)
関連コンテンツ
固相抽出により、クロマトグラフィー分析用のサンプルが精製され、データ品質が向上し、分析カラムが保護されます。
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.