Merck
P2759
Sigma-Aldrich
フロキシンB
Powder
別名:
2′,4′,5′,7′-テトラブロモ-4,5,6,7-テトラクロロフルオレセイン 二ナトリウム塩, D&C;Red No. 28, アシッドレッド92, エオシン 10B, シアノシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H2Br4Cl4Na2O5
CAS番号:
分子量:
829.63
カラーインデックス番号:
45410
Beilstein:
3887100
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
製品名
フロキシンB, antibacterial fluorescent dye
品質水準
フォーム
powder
テクニック
microbe id | staining: suitable
dark red
溶解性
water: 1 mg/mL, clear, red
εmax
1150-1300 at 546-550 nm in 50% ethanol
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-]c1c(Br)cc2c(Oc3c(Br)c([O-])c(Br)cc3C24OC(=O)c5c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c45)c1Br
InChI
1S/C20H4Br4Cl4O5.2Na/c21-5-1-3-17(9(23)15(5)29)32-18-4(2-6(22)16(30)10(18)24)20(3)8-7(19(31)33-20)11(25)13(27)14(28)12(8)26;;/h1-2,29-30H;;/q;2*+1/p-2
InChI Key
OOYIOIOOWUGAHD-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
フロキシンBは、モモアカアブラムシによる二本鎖DNA取り込みの追跡に使用されました。 また、酵母菌株の染色にも使用されてきました。
生物化学的/生理学的作用
フロキシンBは、グラム染色の代替物として実証されています。 メチシリン耐性Staphylococcus aureus(黄色ブドウ球菌)の増殖を阻害することが確認されました。風呂寄進Bは、野生型嚢胞性線維症膜コンダクタンス制御因子(CFTR)のチャネル活性を刺激し、阻害しました。 抗菌特性があります。フロキシンB染色は、グラム陽性菌とグラム陰性菌を区別するのに利用できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P2759-BULK:
P2759-25G:
P2759-5G:
P2759-VAR:
P2759-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Advances in measuring lifespan in the yeast Saccharomyces cerevisiae
Nadege Minios
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA (2004)
Phloxine B, a versatile bacterial stain
Reuven Rrasooly
Pathogens and Disease (2007)
Using Vital Dyes to Trace Uptake of dsRNA by Green Peach Aphid Allows Effective Assessment of Target Gene Knockdown
International Journal of Molecular Sciences (2017)
Phloxine B Interacts with the Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator at Multiple Sites to Modulate Channel Activity*210
Zhiwei Cai and David N. Sheppard
The Journal of Biological Chemistry (2002)
Ellyn E Ritchie et al.
Chemosphere, 90(7), 2129-2135 (2012-12-06)
Soil eco-toxicity testing was conducted in support of Canada's Chemical Management Plan (CMP) to fill data gaps for organic chemicals known to primarily partition to soil, and of which the persistence and inherent toxicity are uncertain. Two compounds representative of