安全性情報
21341-U
Supelco
Silica Gel
22% H₂SO₄ Coated, pkg of 100 g bulk packing
別名:
Sulfuric Acid Coated Silica Gel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
13111000
NACRES:
NB.21
製品名
22% H2SO4 Coated Silica Gel, pkg of 100 g bulk packing
認証
suitable for EPA 1613
品質水準
包装
pkg of 100 g bulk packing
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
粒径
60-200 mesh
アプリケーション
food and beverages
詳細
The treated silica gels, which can be mainly used in pre-packed multi-layer silica gel columns, are offered in bulk packages. These are potential options for customizing the desired columns to more efficiently clean very dirty samples, or to prepare shorter columns whenever the samples are relatively clean, e.g. drinking water.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
21341-U:4548173116389
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.