安全性情報
21318-U
Supelco
Silica Gel
2% KOH Coated, pkg of 100 g bulk packing
別名:
KOH Coated Silica Gel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
13111000
NACRES:
NB.21
製品名
2% KOH Coated Silica Gel, pkg of 100 g bulk packing
認証
suitable for EPA 1613
品質水準
フォーム
solid
包装
pkg of 100 g bulk packing
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
粒径
60-200 mesh
アプリケーション
food and beverages
詳細
The treated silica gels that can be typically utilized in the pre-packed multi-layer silica gel columns are available in bulk packages. They are useful for customizing the desired columns to more efficiently clean very dirty samples, or to prepare shorter columns when samples are relatively clean, e.g. drinking water.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
21318-U:4548173931555
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.