Merck
1.01969
Supelco
Silica gel with indicator (orange gel),
granulate ~ 1 - 3 mm
別名:
Orange Silica Gel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41123003
NACRES:
NB.21
認証
suitable for EPA OTM-45
品質水準
形状
granular
表面積
700 m2/g
損失
≤2.0% loss on drying, 140°C
粒径
1-3 mm
ポアサイズ
2.0-2.5 nm
キャパシティ
250 g/kg water absorbing capacity(20 °C)
mp
>1000 °C
アプリケーション
histology
保管温度
2-30°C
詳細
Silica gel with the indicator or orange gel frequently used as a drying agent in laboratories is suitable for drying all gases and solids. It is used in drying towers, desiccators, and absorption tubes. Due to its vast surface area, silica gel orange provides excellent absorption capacity, enabling longer storage conditions. When it absorbs moisture, it also turns orange to colorless. (approx. 6 wt % load).
アナリシスノート
Water absorption capacity (24 hrs.,80 % relative humidity): ≥ 25.0 %
Loss on drying (140 °C): ≤ 2.0 %
Bulk density: about 70
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
1019695000:
MX11019691000:
1019691000:
1019690000:
1019699025:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
BRAND® dessicator plate for nominal size 200 mm, O.D. 190 mm, polypropylene
BR66025
BRAND® dessicator plate
関連コンテンツ
FAS、すなわち「永遠の化学物質」は環境中に残留し続け、ヒトの健康にリスクをもたらします。PFAS分析に携わる研究者、規制当局、PFAS定量用のメルクの環境モニタリングツールをご覧ください。
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.