Merck
S7500
Supelco
Silica gel Inorganic Sorbent
Type II, 5-6 mesh, desiccant
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352309
PubChem Substance ID:
NACRES:
SB.52
製品名
シリカゲル, Type II, 3.5 mm bead size, Suitable for desiccation
グレード
high-purity grade
品質水準
タイプ
Type II
フォーム
beads
テクニック
LPLC: suitable
表面積
500 m2/g , approx.
Matrix
Silica
マトリックス活性基
silica
ビーズサイズ
3.5 mm
ポアサイズ
60 Å mean pore size
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
分離法
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • クロマトグラフィー用途:シリカゲルは、様々な化合物を分離する目的で、クロマトグラフィーの固定相として広く使用されています。ペンタブロモベンジル基修飾シリカゲルなどのシリカゲル修飾の革新により、ニコチンアミドのような代謝物の分離効率が向上しました。このアプリケーションは医薬品分析やメタボローム研究に不可欠であり、生物学的に関連する分子の定量に高い精度と正確さを提供します(Ozaki et al., Analytical Biochemistry, 2022)。
  • 環境汚染物質の検出:シリカゲルは、環境汚染物質を選択的に認識・結合する分子インプリントポリマー(MIP)の作製に使用されています。特筆すべきアプリケーションは、量子ドットを分子インプリンティングされたシリカゲルに埋め込み、食品サンプル中のアミノイミダゾアザアレン(AIA)を検出することです。この方法は高い選択性と感度を備え、食品安全や環境モニタリングのための強力なツールとなっています(Qiao et al., Current Analytical Chemistry, 2021)。
  • 水からの重金属除去:特定の試薬に浸漬したシリカゲルは、水試料から重金属を吸着・除去するために使用されます。近年の研究では、3-(2-ナフトイル)-1,1-ジブチルセレノウレアに浸漬したゾル-ゲルシリカを使用することで、水溶液から Pb(II) と Zn(II)を効率的に除去できることが明らかになりました。このアプリケーションは、環境レメディエーションと水の安全性確保に不可欠であり、環境汚染物質への対処におけるシリカゲルの汎用性と有効性を示しています(Mehmood et al., International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 2022)。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S7500-250G:
S7500-BULK:
S7500-VAR:
S7500-500G:
S7500-5KG:4548174003206
S7500-1KG:4548174003190
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
アルミナ lump, 3 mm max. lump size, weight 200 g, condition pellets
GF78785511
アルミナ