Merck
GF78785511
アルミナ
lump, 3 mm max. lump size, weight 200 g, condition pellets
別名:
AL606103
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11181511
NACRES:
NA.23
形状
lumps
メーカー/製品名
Goodfellow 787-855-11
重量
200 g
塊最大サイズ
3 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)