安全性情報
BCR171
Alumina (2.95 m2/g) (nitrogen BET specific surface area)
BCR®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
BCR®
フォーム
particles
メーカー/製品名
JRC
アプリケーション
general analytical
フォーマット
neat
アナリシスノート
For more information please see:
BCR171
法的情報
BCR is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
BCR171-50G:4548173959238