安全性情報
BCR173
チタニア
BCR®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
BCR®
フォーム
particles
メーカー/製品名
JRC
表面積
8.23 m2/g , nitrogen BET specific surface area
アプリケーション
general analytical
フォーマット
neat
アナリシスノート
詳細な情報につきましては以下をご覧ください。
BCR173
法的情報
BCR is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
BCR173-46G:4548173964249
BCR173-BULK:
BCR173-VAR:
試験成績書(COA)