品質水準
SMILES記法
O=[Si]=O.O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.O2Si.3O/c;;1-3-2;;;
InChI Key
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
シリカ-アルミナ触媒担体(グレード135)は、以下の用途に使用されています:
- 置換ジフルオロアニリン/オルト-ハロゲン-アニリンおよび2,6-ジアセチルピリジンと反応させて2,6-ビス(イミノ)ピリジン誘導体を合成するための触媒。
- 脱酸素反応に用いるCaまたはNiベースの触媒を調製するための触媒担体。
- 炭化水素分解プロセスとエステル交換反応における触媒担体。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
343358-5KG:
343358-25G:
343358-BULK:
343358-VAR:
343358-1KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Silica-alumina catalyst support, an efficient catalyst for synthesis of halogen substituted 2, 6-bis (imino) pyridines
Qian Changtao, et al.
Synlett, 2003, 1419-1422 (2003)
Transesterification of triolein to biodiesel using sodium-loaded catalysts prepared from zeolites
Wang Y-Y, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 51, 9959-9965 (2012)
Synthesis and Characterization of Silica-Alumina Supported Ca and Ni Catalyst for Deoxygenation of Vegetable oil into Diesel
Materials Science Forum, 840, 353-358 (2016)
Silica-alumina catalytic materials: A critical review
Busca G
Catalysis Today, 840, 353-358 (2019)