安全性情報
NIST8852
Ammonium ZSM-5 Zeolite
NIST®SRM®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
形状
solid
包装
pkg of 35-40 g
メーカー/製品名
NIST®
詳細
Each unit of SRM 8852 contains ~ 35 g to 40 g of material stored in a sealed container.For more information, please refer to the COA and SDS.
SRM 8852_cert
SRM 8852_SDS
アプリケーション
The Reference Material (RM) is intended for providing a source of ZSM-5 Zeolite for measurement comparisons.
特徴および利点
  • Reference values for major components of ZSM-5 Zeolite, atomic Ratio of Si to Al, and detectable trace elements are provided.
  • Information values for enthalpy of formation of constituent oxides, liquid water, elements, unit cell parameters for hydrated ZSM-5, particle size distribution and refractive index determination are provided.
  • Maintenance and expiration of SRM certificate, instructions for use are provided on the NIST certificate.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST8852:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)