安全性情報
NISTRM8850
ゼオライトY
NIST® RM 8850
別名:
ゼオライト
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
メーカー/製品名
NIST®
フォーマット
matrix material
SMILES記法
[Si](=O)=O.[Al](=O)O[Al]=O
InChI
1S/2Al.O2Si.3O/c;;1-3-2;;;
InChI Key
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
参照/情報値が以下の分析物に関して提供されています。
ナトリウム(Na)、アルミニウム(Al)、シリコン(Si)、鉄(Fe)、セリウム(Ce)、ユウロピウム(Eu)、ハフニウム(Hf)、ランタン(La)、ルビジウム(Rb)、スカンジウム(Sc)、サマリウム(Sm)、トリウム(Th)、亜鉛(Zn)、コバルト(Co)、クロム(Cr)、セシウム(Cs)
値および詳細はnist.gov/SRMで証明書をご覧ください。
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NISTRM8850:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1