Merck
382280
Sigma-Aldrich
Silver-exchanged zeolite
granular, +20 mesh
別名:
Ag
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ag84Na2[(AlO2)86(SiO2)106] · xH2O
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
NACRES:
NA.22
フォーム
granular
品質水準
組成
Ag, 35%
反応適合性
core: silver
reagent type: catalyst
粒径
+20 mesh
mp
>500 °C (lit.)
密度
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Silver-exchanged zeolite selectively removes halogens from gas streams and also serves as catalyst.
アプリケーション
Silver-exchanged zeolite is used:
  • As a catalyst in the low-temperature CO isotopic scrambling reaction.
  • To capture radioiodine from the vapor phase, which is then thermally converted into silver sodalite.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Silver iodide sodalite--Wasteform/Hip canister interactions and aqueous durability
Maddrell ER, et al.
Journal of Nuclear Materials, 517, 71-79 (2019)
Silver-catalyzed low-temperature CO isotopic scrambling reaction: 12 C 16 O+ 13 C 18 O? 12 C 18 O+ 13 C 16 O
Lagunov O, et al.
Physical Chemistry Chemical Physics, 14(7), 2178-2218 (2012)