Merck
03584
Sigma-Aldrich
カオリナイト
natural
別名:
ケイ酸アルミニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Al2O3 · 2SiO2 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
258.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
powder
品質水準
品質
natural
SMILES記法
O=[Si]=O.O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.O2Si.3O/c;;1-3-2;;;
InChI Key
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
カオリナイトの用途:
  • ポリシアレートポリマーの調製。
  • カオリナイトおよびアルミナの焼結によるムライト複合材料の調製。
  • ゼオライトリンデA型(LTA)およびカオリンベースのシリコアルミノホスフェート(SAPO)分子篩などの微孔性材料の合成。
  • 発光性のハイブリッド材料としてのピコリン酸テルビウムピリジングラフトカオリンの合成。
  • 製紙工業における充填材およびコーティング色素。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
03584-BULK:
03584-250G:
03584-VAR:
03584-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis, characterization and crystallization mechanism of SAPOs from natural kaolinite.
Wang T, et al.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 136(1-3), 138-147 (2010)
Nucleation and growth history of zeolite LTA synthesized from kaolinite by two different methods.
Rios C A, et al.
Applied Clay Science, 42(3-4), 446-454 (2009)
Alexander Incledion et al.
Biomolecules, 11(1) (2021-01-21)
Clays attributed to have medicinal properties have been used since prehistoric times and are still used today as complementary medicines, which has given rise to unregulated "bioceutical" clays to treat skin conditions. Recently, clays with antibacterial characteristics have been proposed
Preparation of mullite by the reaction sintering of kaolinite and alumina.
Chen C Y, et al.
J. Eur. Ceram. Soc., 20(14-15), 2519-2525 (2000)
Synthesis and characterisation of materials based on inorganic polymers of alumina and silica: sodium polysialate polymers.
Barbosa V F, et al.
International Journal of Inorganic Materials, 2(4), 309-317 (2000)