詳細
カオリンは、水和ケイ酸アルミニウムです。その水収着等温線、脱着等温線、脱着エンタルピーおよびエントロピーが測定されています。スチレン-ブタジエンゴム複合材料への添加の影響が調査されています。カオリンの熱劣化が分析されています。
アプリケーション
カオリンは以下の用途に使用されています:
- ワサビノキ葉の生物吸着能力を評価するために使用される人工濁水の調製。
- JAK3(ヤヌスキナーゼ3)阻害剤の活性を評価するためのラットモデルで関節炎を誘発するカラギーナンとの併用。
- 2-フェニルエタノールと6-ペンチル-α-ピロンの微粒子強化培養(MPEC)の有用性を評価する研究。
法的情報
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
K7375-2.5KG:
K7375-1KG:
K7375-VAR:
K7375-BULK:
K7375-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
The influence of kaolin and calcined kaolin on SBR composite properties.
Polymer Composites, 35(3), 570-580 (2014)
Scientific reports, 9(1), 10695-10695 (2019-07-25)
The occurrence of microplastic in the environment is of global concern. However, the microplastic hazard assessment is hampered by a lack of adequate ecotoxicological methods because of conceptual and practical problems with particle exposure. In the environment, suspended solids (e.g.
Thermodynamic and mechanical characterisation of kaolin clay.
Polish Journal of Chemical Technology, 16(1), 28-35 (2014)
Characterization and thermal behavior of kaolin.
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 105(1), 157-160 (2011)
British journal of pharmacology, 164(1), 106-118 (2011-03-26)
Many cytokines associated with autoimmune disorders and inflammation have been shown to activate the signalling kinase JAK3, implying that JAK3 plays key roles in the pathogenesis of these diseases. Therefore, investigating the alterations of JAK3 activity and the efficacy of