安全性情報
69904
Sigma-Aldrich
モンモリロナイト
K 30
別名:
K-触媒
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
powder
表面積
~330 m2/g
pH
2.8-3.8
SMILES記法
[Si](=O)=O.[Si](=O)=O.[Si](=O)=O.[Si](=O)=O.[Al+3].[Al+3].[O-2].[O-2].[O-2].O
InChI
1S/2Al.4O2Si.H2O.3O/c;;4*1-3-2;;;;/h;;;;;;1H2;;;/q2*+3;;;;;;3*-2
InChI Key
GUJOJGAPFQRJSV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アルキル化反応、転位、異性化の触媒
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
69904-VAR:
69904-100G:
69904-25G:
69904-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
vibrant-m
Z765422
Vermiculite 2-3 mm