About This Item
化学式:
Mg6Al2(CO3)(OH)16 · 4H2O
CAS番号:
分子量:
603.98
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム:
powder
おすすめの製品
フォーム
powder
品質水準
密度
2.0 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O.O.O.O.O[Mg+].O[Mg+].O[Mg]O.O[Mg]O.O[Mg]O.O[Mg]O.O[Al](O)O.O[Al](O)O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Al.6Mg.20H2O/c2-1(3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h(H2,2,3,4);;;;;;;;;20*1H2/q;2*+3;6*+2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/p-18
InChI Key
PWZFXELTLAQOKC-UHFFFAOYSA-A
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
水中で容易に分散しませんが、ポリマー溶液中での分散性に優れています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
652288-VAR:
652288-1KG:
652288-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Alfonso Cornejo et al.
Biomolecules, 10(9) (2020-09-24)
Lignocellulosic materials are promising alternatives to non-renewable fossil sources when producing aromatic compounds. Lignins from Populus salicaceae. Pinus radiata and Pinus pinaster from industrial wastes and biorefinery effluents were isolated and characterized. Lignin was depolymerized using homogenous (NaOH) and heterogeneous