安全性情報
69866
Sigma-Aldrich
モンモリロナイト
K 10, powder
別名:
K-触媒
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
powder
pH
3-4
SMILES記法
[Si](=O)=O.[Si](=O)=O.[Si](=O)=O.[Si](=O)=O.[Al+3].[Al+3].[O-2].[O-2].[O-2].O
InChI
1S/2Al.4O2Si.H2O.3O/c;;4*1-3-2;;;;/h;;;;;;1H2;;;/q2*+3;;;;;;3*-2
InChI Key
GUJOJGAPFQRJSV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
モンモリロナイトは、スメクタイト族のクラスに属する層状粘土鉱物(2:1フィロケイ酸塩)です。天然に豊富に存在する原料であり、高分子ナノ複合材料の調製のために陽イオン交換法によって化学的に修飾されます。
アプリケーション
モンモリロナイトは以下の用途に使用されています:
  • ポリ(ビニルアルコール)(PVA)フィルムの機械的性質を、見込まれる梱包用途のために改善するためのナノ充填材
  • 極性および非極性の藻オイル脂質をバイオディーゼルに変換する際の触媒
以下の用途にも使用されています:
  • 生体高分子ベースのナノ複合材料を調製する際のナノ充填材として
  • キサンテンジオン誘導体の合成に用いるFe3+-モンモリロナイト固体酸触媒の調製のため
その他情報
固体Lewis酸触媒
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
69866-BULK:
69866-VAR:
69866-100G:
69866-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
O. Sieskind et al.
Tetrahedron Letters, 34, 1197-1197 (1993)
Thermal degradation kinetics and isoconversional analysis of biodegradable poly (3-hydroxybutyrate)/organomodified montmorillonite nanocomposites.
Achilias DS, et al.
Thermochimica Acta, 514(1-2), 58-66 (2011)
Conversion of polar and non-polar algae oil lipids to fatty acid methyl esters with solid acid catalysts-A model compound study.
Asikainen M, et al.
Bioresource Technology, 191(1-2), 300-305 (2015)
Biopolymer chitosan/montmorillonite nanocomposites: preparation and characterization.
Wang SF, et al.
Polymer Degradation and Stability, 90(1), 123-131 (2005)
Poly (vinyl alcohol): Montmorillonite: Boiled rice water (starch) blend film reinforced with silver nanoparticles; characterization and antibacterial properties.
Mathew S, et al.
Applied Clay Science, 161(1-2), 464-473 (2018)