Merck
682632
Sigma-Aldrich
ナノクレイ、表面改質
contains 15-35 wt. % octadecylamine, 0.5-5 wt. % aminopropyltriethoxysilane
別名:
ナノマー® I.31PS, ナノマー®クレイ, モンモリロナイトクレー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
フォーム
powder
品質水準
含みます
0.5-5 wt. % aminopropyltriethoxysilane
15-35 wt. % octadecylamine
Matrix
Montmorillonite clay base material
粒径
≤20 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)、エチレン酢酸ビニル(EVA)との溶融配合に推奨
  • モジュラスを改善
  • バリア増加
  • 化学的耐久性の向上
  • 難燃性を改善
  • 熱変形温度(HDT)を増加
法的情報
Nanomer®クレイは Nanocor社の製品です。
Nanocor®社の製品です。
Nanomer is a registered trademark of Amcol International Corporation
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Liver,Gastrointestinal tract,Immune system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
682632-500G:
682632-BULK:
682632-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Nanoclays are clay minerals optimized for use in clay nanocomposites– multi-functional material systems with several property enhancements targeted for a particular application.
モンモリロナイトナノクレイをポリマーに分散させることで、機械的強度の増加、ガス透過性の減少、耐燃性の向上、さらに透明性の向上などが期待されます。
Nanoclays like montmorillonite and bentonite are used in polymer-clay nanocomposites, rheology modifiers, and drug delivery carriers.
We have discussed shortly the applications of 1:1 and 2:1 phyllosilicate material in membrane technology, as well as the basic geometric understanding of their layered structures.
すべて表示
関連コンテンツ
Dextrans are polysaccharides with molecular weights ≥1,000 Dalton, featuring a linear backbone of α-linked d-glucopyranosyl repeating units.