Merck
434671
Sigma-Aldrich
N,N′-エチレンビス(ステアロアミド)
beads, <840 μm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)16CONHCH2-]2
CAS番号:
分子量:
593.02
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
beads
品質水準
粒径
<840 μm
mp
144-146 °C (lit.)
酸性度指数
<12 mg KOH/g
溶解性
ketones, alcohols and aromatic solvents at their boiling points: soluble
water and most organic solvents at room temperature: insoluble
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NCCNC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C38H76N2O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-37(41)39-35-36-40-38(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-36H2,1-2H3,(H,39,41)(H,40,42)
InChI Key
RKISUIUJZGSLEV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
N,N′-エチレンビス(ステアルアミド) (EBS)は、さまざまなナノ粒子の表面と相互作用することができる脂肪酸アミド基です。システムの摩擦を低減し、処理速度を高める潤滑油、活性剤、分散剤などの幅広い適用のために使用することができます。
アプリケーション
EBSは、生分解性プラスチックとして潜在的に使用できるポリ乳酸マトリクスへのハロイサイトナノチューブの拡散を改善するために使用できます。EBSは、高密度ポリエチレン (HDPE)/木質混合材の強度を改善する潤滑油としても使用してよいでしょう。
加工用潤滑剤、離型剤、帯電防止剤、色素分散補助剤、油性消泡剤、コーティングの添加剤。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
518.0 °F - DIN 51758
引火点(℃)
270 °C - DIN 51758
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
434671-1KG:
434671-BULK:
434671-VAR:
434671-3KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Effects of hot water treatment of raw bark, coupling agent, and lubricants on properties of bark/HDPE composites.
Yemele MCN, et al.
Industrial Crops and Products, 42(14), 50-56 (2013)
Effect of bark fiber content and size on the mechanical properties of bark/HDPE composites.
Yemele MCN, et al.
Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 41(1), 131-137 (2010)
Filler dispersion and electrical properties of polyamide 12/MWCNT-nanocomposites produced in reactive extrusion via anionic ring-opening polymerization.
Hansch Sven, et al.
Composites Science and Technology, 72(14), 1671-1677 (2012)
The effect of halloysite nanotubes and N, N′-ethylenebis (stearamide) on morphology and properties of polylactide nanocomposites with crystalline matrix.
Pluta M, et al.
Polymer Testing, 64(14), 83-91 (2017)
D B Warheit et al.
Drug and chemical toxicology, 13(1), 1-18 (1990-01-01)
Acrawax is a trademark for a series of synthetic waxes which are used as flatteners in paint, and lubricants in plastics, and these materials have been routinely regarded as nuisance dusts. Due to a paucity of information regarding the pulmonary