product name
ポリ(エチレンオキシド), average Mv ~4,000,000 (nominal), contains <1000 ppm BHT as inhibitor
形状
powder
品質水準
分子量
average Mv ~4,000,000 (nominal)
含みます
<1000 ppm BHT as inhibitor
100-1000 ppm BHT as inhibitor
粘度
1,650-5,500 cP, 1 % in H2O(25 °C, Brookfield)(lit.)
転移温度
Tm 65 °C
密度
1.21 g/mL at 25 °C
官能基
hydroxyl
SMILES記法
[H]OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI Key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリ(エチレンオキシド)(PEO)は、結晶熱可塑性ポリマーです。通常、幅広い分子量で利用でき、より高分子量のものはポリ(エチレンオキシド)、ポリ-オキシエチレンまたはポリオキシランと呼ばれます。
アプリケーション
PEOは、アルカリ金属充電バッテリーに使用されるポリマー電解質として機能するPEO-塩複合体の作成に使用できます。PEO-ポリエステルミセルは、ドラッグデリバリーでの使用が報告されています。PEOハイドロゲルは、寒天に代わる培養培地としての使用が報告されています。架橋PEOは、ドラッグデリバリーや血液濾過に使用できます。高分子量PEOと複合体を形成する化合物の例は以下の通りです:
PEOは、産業的には、舗装用組成物中の修飾歴青質エマルジョンに使用でき、カーマインローション用の分散剤としても利用できます。
- 制御された遊離におけるブロミンとPEOの結合。
- カルボキシメチルデキストランおよびカテコールタンニンは、PEOと複合体を形成し、接着剤として機能します。
- メチルビニルエーテルおよび無水マレイン酸のコポリマーは、PEOと複合体を形成し、非水性インクのマイクロカプセル化に使用されます。
PEOは、産業的には、舗装用組成物中の修飾歴青質エマルジョンに使用でき、カーマインローション用の分散剤としても利用できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
189464-5G:
189464-VAR:
189464-BULK:
189464-500G:
189464-250G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Alkylene Oxides and Their Polymers null
Polymer Technology Dictionary null
Polyethylene Oxide-polyester Micelles for Drug Delivery null
Poly(Ethylene Oxide) null
Polymers, 12(5) (2020-05-21)
Controlling the rheological property of suspensions consisting of colloidal particles and polymers is necessary in industry. Especially, gels induced by shear (shake-gel) are interesting phenomena in rheological field. To gain insight into the shake-gel phenomena of the aqueous suspensions of