Merck
02393
Supelco
ポリエチレングリコール/ポリエチレンオキシドReadyCalセット、Mp:約250~1′100 000
analytical standard
別名:
ポリエチレングリコール, PEG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H(OCH2CH2)nOH
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
gel permeation chromatography (GPC): suitable
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI Key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
本物質は、食品との接触を意図したプラスチックに関するEU規制10/2011のポジティブリストに収載されています。10/2011のリストに掲載されているすべての市販の化合物用参照物質はこちら
アプリケーション
PEGは、ラージスケールの素材スクリーニング及びセレクションに用いるゾル-ゲルタンパク質チップの特性検討のために使用することができます。
構成
ReadyCalスタンダードは、GPC/SEC/GFCシステムの較正に便利なように、ポリマーの混合物を事前に秤量してオートサンプラーのバイアルに加えたものです。
本キットには、各バイアルに3つまたは4つのモル質量が異なるPEO/PEG標準物質を含む、3色で色分けしたバイアルが10セット含まれます。モル質量の範囲は約250~1,000,000 Daであり、ベースラインで記録したポリマーのトレースが分離するよう慎重に選択してあります。
本キットには10回以上較正が行える十分な材料が含まれており、取扱説明書および測定条件を記した検量線の例が含まれています。
水溶液、DMF溶液およびDMAc溶液の較正に適しています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
02393-BULK:
02393-1SET:
02393-VAR:
02393-1EA:
02393-1EA-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chemistry of polyethylene glycol conjugates with biologically active molecules.
Zalipsky, Samuel.
Advanced Drug Delivery Reviews, 16.2-3, 157-182 (1995)
Improved sensitivity and physical properties of sol-gel protein chips using large-scale material screening and selection.
Kim S
Analytical Chemistry, 78(21), 7392-7396 (2006)
I L Konorova et al.
Patologicheskaia fiziologiia i eksperimental'naia terapiia, (4)(4), 7-9 (1991-07-01)
The search for antiaggregatory compounds is undertaken, as a rule, under in vitro conditions which do not reflect the dynamics of the real process. The present work deals with study of the peculiarities of the development of the collagen induced
D D Smyth et al.
Cardiovascular drugs and therapy, 4(1), 297-300 (1990-02-01)
Previous studies have demonstrated that Separan AP-30, a drag-reducing polymer, significantly decreased the formation of atherosclerotic plaques in rabbits fed a high-cholesterol diet. Furthermore, Separan AP-273, a polymer similar to but longer than Separan AP-30, markedly increased cardiac output in
P I Polimeni et al.
Journal of cardiovascular pharmacology, 14(3), 374-380 (1989-09-01)
The acute hemodynamic effects of an intravenously (i.v.) injected poly(ethylene oxide), Polyox WSR N-60K (dose 50 mg/kg), were studied in the open-chest rat anesthetized with sodium pentobarbital. The injectate is one of four drag-reducing polymers known to augment in vitro