Merck
372773
Sigma-Aldrich
ポリ(エチレンオキシド)
average MV 400,000 (nominal), powder, hydroxyl, BHT as inhibitor
別名:
PEO
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(-CH2CH2O-)n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
製品名
ポリ(エチレンオキシド), average Mv 400,000 (nominal), powder
フォーム
powder
品質水準
分子量
average Mv 400,000 (nominal)
含みます
200-500 ppm BHT as inhibitor
粘度
2,250-4,500 cP, 5 % in H2O(25 °C, Brookfield)(lit.)
転移温度
Tm 65 °C
Ω末端
hydroxyl
α末端
hydroxyl
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
[H]OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI Key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリ(酸化エチレン)(PEO)は、分子量が大きい(Mv 400,000)熱可塑性の水溶性ポリマーで、酸化エチレンの重合により生成されます。
アプリケーション
PEOは、生物医学、エネルギー、ナノ粒子表面官能基化などの分野で使用できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
372773-VAR:
372773-5G:4548173938912
372773-500G:4548173938905
372773-250G:4548173938899
372773-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Poly (ethylene oxide)-based electrolytes for lithium-ion batteries
Xue Z, et al.
Journal of Material Chemistry A, 3(38), 19218-19253 (2015)
Poly(Ethylene Oxide) (2012)
Fabrication and properties of composites of poly (ethylene oxide) and functionalized carbon nanotubes
Geng HZ, et al.
Advanced Materials, 14(19), 1387-1390 (2002)
Polycaprolactone-b-poly (ethylene oxide) copolymer micelles as a delivery vehicle for dihydrotestosterone
Allen C, et al.
Journal of Controlled Release : Official Journal of the Controlled Release Society, 63(3), 275-286 (2000)
Alexander Yang et al.
Biophysical journal, 112(7), 1462-1471 (2017-04-14)
Many species of bacteria can spread over a moist surface via a particular form of collective motion known as "surface swarming". This form of motility is typically studied by inoculating bacteria on a gel formed by 0.4-1.5% agar, which contains