product name
ポリ(エチレンオキシド), average Mv ~1,000,000 (nominal), powder
形状
powder
品質水準
分子量
average Mv ~1,000,000 (nominal)
含みます
200-500 ppm BHT as inhibitor
粘度
400-800 cP, 2 % in H2O(25 °C, Brookfield)(lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
[H]OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI Key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Jan Code
372781-250G:4548173938929
372781-500G:4548173938936
372781-VAR:
372781-BULK:
372781-5G:4548173938943
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Electrospinning technique applications discussed, emphasizing control of nanofibers and assembly into 3D architectures.
エレクトロスピニング技術による複雑な構造の作製について考察し、特に血管移植や組織工学の分野への応用について説明します。
ポリエチレングリコール(PEG)は、生物学的、化学的応用や医薬品開発に有用な化学的性質を有するエチレンオキシドと水との縮合ポリマーです。研究用途にPEGを使用する際に考慮すべき4つのポイントをご紹介します。