製品名
ポリ(エチレンオキシド), average Mv 600,000 (nominal), powder
フォーム
powder
品質水準
分子量
average Mv 600,000 (nominal)
含みます
200-500 ppm BHT as inhibitor
粘度
4,500-8,800 cP, 5 % in H2O(25 °C, Brookfield)(lit.)
転移温度
Tm 65 °C
Ω末端
hydroxyl
α末端
hydroxyl
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
[H]OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI Key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- 持続的な薬物放出のための生体吸収性および注射可能なヒドロゲル。
- 燃料電池用のPEO/酸化グラフェン複合電解質膜。
- ポリ(エチレンオキシド)-b-ポリ(ε-カプロラクトン)(PEO-b-PCL)ジブロックコポリマー。ロサルタンカリウムカプセル化(PEO-b-PCL)コポリマーは、薬物担体として使用できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
182028-500G-PM:
182028-BULK:
182028-250G:
182028-5G:
182028-500G:
182028-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Electrospinning technique applications discussed, emphasizing control of nanofibers and assembly into 3D architectures.
エレクトロスピニング技術による複雑な構造の作製について考察し、特に血管移植や組織工学の分野への応用について説明します。
ポリエチレングリコール(PEG)は、生物学的、化学的応用や医薬品開発に有用な化学的性質を有するエチレンオキシドと水との縮合ポリマーです。研究用途にPEGを使用する際に考慮すべき4つのポイントをご紹介します。
Progress in biotechnology fields such as tissue engineering and drug delivery is accompanied by an increasing demand for diverse functional biomaterials. One class of biomaterials that has been the subject of intense research interest is hydrogels, because they closely mimic the natural environment of cells, both chemically and physically and therefore can be used as support to grow cells. This article specifically discusses poly(ethylene glycol) (PEG) hydrogels, which are good for biological applications because they do not generally elicit an immune response. PEGs offer a readily available, easy to modify polymer for widespread use in hydrogel fabrication, including 2D and 3D scaffold for tissue culture. The degradable linkages also enable a variety of applications for release of therapeutic agents.
関連コンテンツ
有機合成・材料科学のセールを開催中!約18,000点を希望販売価格が最大70%OFFでご提供