Merck
429171
Sigma-Aldrich
ナイロン 6/6
pellets
別名:
Nylon 6/6, Poly(N,N′-hexamethyleneadipinediamide, Poly(hexamethylene adipamide)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C12H22N2O2)n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
摩擦抵抗
4 mg (Taber, CS-17 wheel, 1kg, 50% RH, 1,000 cycles)
品質水準
フォーム
pellets
自己発火温度
752 °F
分子量
≥226.14
硬度
121 (Rockwell R, DAM, ASTM D 785)
相対的粘度
230-280(lit.)
mp
250-260 °C (lit.)
溶解性
strong proton donor solvents, acetic acid and phenols: soluble
密度
1.14 g/mL at 25 °C
SMILES記法
NCCCCCCN.OC(=O)CCCCC(O)=O
InChI
1S/C12H24N2O2/c1-2-3-4-7-10-14-12(16)9-6-5-8-11(13)15/h2-10H2,1H3,(H2,13,15)(H,14,16)
InChI Key
QDBQXOAICGSACD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ナイロン6/6は、繊維、ブラシ、縫合糸、ケーブル被覆、チューブ、ベアリング、カム、ギア、工具や家電のケースなどに使用されています。
特徴および利点
ナイロン66は、広範な温度範囲で剛性と強度を持ち、優れた強靭性、耐化学薬品性および耐摩耗性を備えています。 しかし、高温では強酸および強塩基によって攻撃され、また、塩素や過酸化水素によって酸化されます。
衝撃改質剤を含まない高衝撃抵抗性の熱可塑性ポリアミドであり、押出成形に適した高い粘性を有しています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
429171-VAR:
429171-250G:
429171-5KG:
429171-BULK:
429171-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Denisse Esther Mallaupoma Camarena et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(12) (2020-12-20)
The development of products for topical applications requires analyses of their skin effects before they are destined for the market. At present, the ban on animal use in several tests makes the search for in vitro models (such as artificial