Merck
525189
Sigma-Aldrich
テレフタル酸ジオクチル
≥96%
別名:
テレフタル酸ビス(2-エチルヘキシル)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4-1,4-[CO2CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3]2
CAS番号:
分子量:
390.56
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気圧
1 mmHg ( 217 °C)
品質水準
アッセイ
≥96%
屈折率
n20/D 1.49 (lit.)
bp
400 °C (lit.)
mp
−48 °C
密度
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C24H38O4/c1-5-9-11-19(7-3)17-27-23(25)21-13-15-22(16-14-21)24(26)28-18-20(8-4)12-10-6-2/h13-16,19-20H,5-12,17-18H2,1-4H3
InChI Key
RWPICVVBGZBXNA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ジオクチルテレフタレート(DOPT)は、ポリエチレンテレフタレート(PET)とイソオクチルアルコールとのアルコーリシスにより調製できる可塑剤です。
アプリケーション
DOTPは、ポリアニリン(PANI)-エチレンジメタクリレート(EDMA)と複合材料ブレンドを形成でき、伝導性フィルムの製作に使用できます。また、ポリ塩化ビニル(PVC)と共に可塑剤として使用し、人工血管内プラークを作製するための溶液を形成できます。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
awg
引火点(°F)
413.6 °F - closed cup
引火点(℃)
212 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類
危険等級III
Jan Code
525189-20L:
525189-18L:
525189-1L:
525189-VAR:
525189-4L:
525189-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Effect of ferric chloride on the electrical conductivity and characterization of polyethylene oxide/polyvinyl chloride/polyaniline conductive films
AIP Conference Proceedings, 1985(1), 020002-020002 (2018)
Alcoholysis of PET to produce dioctyl terephthalate by isooctyl alcohol with ionic liquid as cosolvent
Chen J, et al.
Polymer Degradation and Stability, 107, 178-183 (2014)
Enhancement of Electrical Conductivity and Tensile Properties of Conductive Poly (vinyl Chloride)/Poly (ethylene Oxide)/Polyaniline Conductive Composite Films: Effect of Polyaniline Loading and Ethylene Dimethacrylate.
Yazid MIM, et al.
Journal of Physical Science, 29(2), 178-183 (2018)
D C Topping et al.
Toxicology and industrial health, 3(2), 63-78 (1987-06-01)
Groups of five male and five female rats were fed diets containing from 0% to 2.5% di(2-ethylhexyl)terephthalate (DEHT) or 1.2% di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) for 21 days. Feed consumption and body weight gains were collected and, at study termination, animals were examined
U Wirnitzer et al.
Toxicology letters, 205(1), 8-14 (2011-05-28)
Di-2-ethylhexyl-terephtalate (DEHT) is a general purpose plasticizer and a structural isomer to di-2-ethylhexyl phthalate (DEHP) being known for its toxicity. Despite the fact that DEHT is used in quite a number of synthetics for medical device production including equipment for