由来生物
synthetic
品質水準
グレード
Fragrance grade
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
アッセイ
≥99%
屈折率
n20/D 1.447 (lit.)
bp
175 °C/2 mmHg (lit.)
mp
<−70 °C (lit.)
密度
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
faint
SMILES記法
CCCCC(CC)COC(=O)CCCCC(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C22H42O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-25-21(23)15-11-12-16-22(24)26-18-20(8-4)14-10-6-2/h19-20H,5-18H2,1-4H3
InChI Key
SAOKZLXYCUGLFA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
免責事項
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W519006-1KG:
W519006-SAMPLE:
W519006-VAR:
W519006-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック