Merck
80030
Supelco
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)
Selectophore
別名:
DEHP, フタル酸ジオクチル, フタル酸ビス(2-エチルヘキシルエステル)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H38O4
CAS番号:
分子量:
390.56
Beilstein:
1890696
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.61
グレード
for ion-selective electrodes
品質水準
製品種目
Selectophore
形状
viscous liquid (clear)
bp
386 °C (lit.)
密度
0.985 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C24H38O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-27-23(25)21-15-11-12-16-22(21)24(26)28-18-20(8-4)14-10-6-2/h11-12,15-16,19-20H,5-10,13-14,17-18H2,1-4H3
InChI Key
BJQHLKABXJIVAM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)(DEHP)は、フタル酸のジアルキルまたはアリール/アルキルジエステルであるフタル酸エステルです。プラスチック技術でポリマーに柔軟性を与える添加剤として主に使用されます。一般に、フタル酸エステルは疎水性化合物であり、強力な吸着能を示します。
詳細については、弊社のSensor Applications portalをご参照ください。
アプリケーション
DEHPは、ヒトのナトリウム/ヨウ化物共輸送体の転写活性を研究する際の可塑剤として使用できます。
法的情報
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
392.0 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
200 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類
危険等級III
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
80030-BULK:
80030-5ML:4548173957258
80030-25ML:4548173957241
80030-1ML:4548173957234
80030-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Oral toxicity of bis(2-ethylhexyl) phthalate during pregnancy and suckling in the Long-Evans rat.
Arcadi FA
Food And Chemical Toxicology, 36(11), 963-970 (1998)
Removal of bis(2-ethylhexyl) phthalate at a sewage treatment plant.
Marttinen SK
Water Research, 37(6), 1385-1393 (2003)
Océane Albert et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 164(1), 129-141 (2018-06-27)
Di(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), a widely used plasticizer, is a ubiquitous environmental contaminant and may act as an endocrine disruptor. Early life exposures to DEHP may result in anti-androgenic effects, impairing the development of the male reproductive tract. However, data on
The promoter of the human sodium/iodide symporter responds to certain phthalate plasticisers.
Breous E, Wenzel A, Loos U.
Molecular and Cellular Endocrinology, 244(1-2), 75-78 (2005)
Biodegradation of bis (2-ethylhexyl) phthalate in a soil slurry-sequencing batch reactor.
Juneson, Christopher, Owen P. Ward, and Ajay Singh.
Process. Biochem., 37.3, 305-313 (2001)