Merck
89884
Supelco
ステアリン酸アミド
analytical standard
別名:
アミドC18
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)16CONH2
CAS番号:
分子量:
283.49
Beilstein:
909006
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥84.0% (GC)
形状
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
bp
250-251 °C/12 mmHg (lit.)
mp
98-102 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(N)=O
InChI
1S/C18H37NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H2,19,20)
InChI Key
LYRFLYHAGKPMFH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food.
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
89884-100MG:
89884-BULK:
89884-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)