Merck
すべての画像(5)
主要文書
安全性情報
795453
Sigma-Aldrich
カオリン
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri
別名:
ケイ酸アルミニウム水和物, ケイ酸水酸化アルミニウム, ボラス
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
~Al2Si2O5(OH)4
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
11111803
NACRES:
NA.21
グレード
anhydrous
品質水準
製品種目
Redi-Dri
形状
powder
品質
free-flowing
損失
≤2.0% loss on drying
pH範囲
3.5-5.0(20% in water)
InChI
1S/2Al.O5Si2.2H2O.2O/c;;1-6(2)5-7(3)4;;;;/h;;;2*1H2;;/q2*+1;-2;;;;
InChI Key
NLYAJNPCOHFWQQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
795453-VAR:
795453-BULK:
795453-1KG:
795453-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.