Merck
685445
Sigma-Aldrich
ハロイサイトナノクレイ
別名:
カオリン粘土
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Al2Si2O5(OH)4 · 2 H2O
CAS番号:
分子量:
294.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
nanopowder
品質水準
直径× L
30-70 nm × 1-3 μm , nanotube
表面積
64 m2/g
75-96, Hunter Brightness
屈折率
n20/D 1.54
ポアサイズ
1.26-1.34 mL/g pore volume
キャパシティ
8.0 meq/g cation exchange capacity
密度
2.53 (true specific gravity)
SMILES記法
O.O.O[Si](O)(O[Al]=O)O[Si](O)(O)O[Al]=O
InChI
1S/2Al.H4O7Si2.2H2O.2O/c;;1-8(2,3)7-9(4,5)6;;;;/h;;1-2,4-5H;2*1H2;;/q2*+1;-2;;;;
InChI Key
HEFIDAICLOZRRO-UHFFFAOYSA-N
詳細
ハロイサイトナノクレイはチューブ状の形態をしています。ハロイサイトの表面のヒドロキシル基よりも内側のヒドロキシル基は安定性が高いため、電気及び熱伝導性が低く、強い水素相互作用を示します。細孔内の水の蒸発は、ほぼ300℃で起こります。
モンモリロナイトと同様に、ハロイサイトはAl:Si比1:1のアルミノケイ酸塩2層で構成されています。ハロイサイトナノチューブを高分子複合材料に添加すると、熱的・機械的特性が顕著に改善することが報告されています。
アプリケーション
ハロイサイトはさまざまなナノ複合材料の補強として頻繁に使用されており、その一部を以下に示します:
アイソタクチックプロピレン‐ハロイサイトナノ複合材料。
無電解/自己触媒的沈殿による合金複合材料。
ポリ(ブチレンテレフタレート)(PBT)複合材料。
亜鉛‐ハロイサイトナノチューブ(HNT)複合被覆。
ハロイサイトナノチューブ‐ヒドロキシアパタイト‐ヒアルロン酸フィルム。
ハロイサイトとポリアミド、ポリプロピレン、ポリ(ε-カプロラクトン)およびフルオロエラストマーの複合材料。
ハロイサイトは管状形態、高アスペクト比、低浸出といった特性を持つため、ナノ複合材料の補強として興味深いアプリケーションで使用できます。
法的情報
Applied Minerals社製。appliedminerals.comでさらなる技術サポートを受け、商業量を購入することができます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
685445-500G:
685445-100G:
685445-VAR:
685445-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Effects of filler type on the nonisothermal crystallization kinetics of poly(butylene terephthalate) (PBT) composites
Oburo?lu N, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 123(1), 77-91 (2012)
Vladimir Vinokurov et al.
Polymers, 11(5) (2019-05-30)
Silica gels are widely employed in water shutoff services, making them an essential tool in oil well management. Silica nanoparticles may serve as a strengthening additive for polymer hydrogels. In this study, we look at this statement from a different
Electrophoretic deposition of composite halloysite nanotube?hydroxyapatite?hyaluronic acid films
Deen I and Zhitomirsky I
J. Alloy Compounds, 586(1), S531-S534 (2014)
Joussein E. et al.
Clay Minerals, 40, 383-383 (2005)
Raman spectroscopy of isotactic polypropylene-halloysite nanocomposites
Ibrahim EE, et al.
Journal of Nanomaterials, 12 (2012)
資料
Halloysite Nanotubes in Nanomaterials Research. Halloysite, a naturally occurring aluminosilicate nanotube, has been undeservedly forgotten.
サブミクロンの大きさの中空管状構造を持つ2層のアルミノケイ酸塩である「ハロイサイトナノチューブ」を取り扱っております。
Nanoclays like montmorillonite and bentonite are used in polymer-clay nanocomposites, rheology modifiers, and drug delivery carriers.
We have discussed shortly the applications of 1:1 and 2:1 phyllosilicate material in membrane technology, as well as the basic geometric understanding of their layered structures.
すべて表示