Merck
281522
Sigma-Aldrich
モンモリロナイトK10
別名:
MMT, MMT-K10, Montmorillonite, Montmorillonite KSF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.22
フォーム
powder
品質水準
表面積
220-270 m2/g
SMILES記法
[Si](=O)=O.[Si](=O)=O.[Si](=O)=O.[Si](=O)=O.[Al+3].[Al+3].[O-2].[O-2].[O-2].O
InChI
1S/2Al.4O2Si.H2O.3O/c;;4*1-3-2;;;;/h;;;;;;1H2;;;/q2*+3;;;;;;3*-2
InChI Key
GUJOJGAPFQRJSV-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の用途で使用します。
  • 触媒に用いる担体
  • 真珠層状構造の粘土ナノペーパー複合材料の生成
以下の用途に用いる触媒です。
  • アルコールによる三炭糖類の乳酸アルキルへの変換
  • ケトン ジメチルヒドラゾンの脱保護
エナミノンからピラゾールのマイクロ波補助合成に用いられる粘土触媒です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
281522-25KG:
281522-BULK:
281522-5G:
281522-VAR:
281522-1KG:
281522-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Synthesis, 2485-2485 (2007)