Merck
70253
Sigma-Aldrich
セピオライト
powder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
powder
品質水準
濃度
~13% Mg
損失
≤10% loss on drying
SMILES記法
O.[Mg++].[Mg++].O[Si]([O-])=O.O[Si]([O-])=O.[O-][Si]([O-])=O
InChI
1S/2Mg.2HO3Si.O3Si.H2O/c;;3*1-4(2)3;/h;;2*1H;;1H2/q2*+2;2*-1;-2;
InChI Key
TUKQLEWOUPCTOS-UHFFFAOYSA-N
詳細
セピオライトはケイ酸マグネシウム水和物で、セピオライト-パリゴルスカイトクラスに属します。その特性としては、高い吸収能と良好なレオロジー挙動が挙げられます。
アプリケーション
セピオライトは吸収剤として使用でき、触媒系および廃水処理の分野における使用が考えられます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
70253-VAR:
70253-1KG:
70253-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Thermal and morphological characterisation of organically modified sepiolite
Tartaglione G, et al.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 107(1-2), 161-168 (2008)
Experimental and Atomic Modeling of the Adsorption of Acid Azo Dye 57 to Sepiolite
Karatacs D, et al.
Clays and Clay Minerals, 66(5), 426-437 (2018)
Adsorption kinetics and thermodynamics of an anionic dye onto sepiolite
Alkan M, et al.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 101(3), 388-396 (2007)
Yuebing Sun et al.
Environmental science and pollution research international, 20(5), 3290-3299 (2012-10-25)
A pot trial was conducted to assess the efficiency of sepiolite-induced cadmium (Cd) immobilization in ultisoils. Under Cd concentrations of 1.25, 2.5, and 5 mg kg(-1), the available Cd in the soil after the application of 1-10 % sepiolite decreased
Dae-Hwan Park et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 11(1), 382-385 (2011-03-31)
Sepiocite, a synthetic sepiolite-like nanoclay, was derived from hydrotalcite-like Mg2Al(CO3)0.5-layered double hydroxide (LDH) under phase transformation at 270 +/- 3 degrees C. The crystal structure of sepiocite is conceptually very similar to that of sepiolite derived from montmorillonite clay because