About This Item
化学式:
RbCl
CAS番号:
分子量:
120.92
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
≥99.0% (metals basis)
フォーム:
powder
溶解性:
H2O: soluble, clear to slightly hazy
おすすめの製品
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99.0% (metals basis)
フォーム
powder
不純物
≤10000 ppm Metal Trace Analysis (ICP)
mp
715 °C (lit.)
溶解性
H2O: soluble, clear to slightly hazy
密度
2.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Absorption
≤0.4 at 280 in H2O at 50%
SMILES記法
[Cl-].[Rb+]
InChI
1S/ClH.Rb/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
塩化ルビジウムはアルカリ金属ハロゲン化物塩であり、卓越した水溶性の結晶性ルビジウム源です。生物医学研究分野、電気化学、ナノ材料合成、石油産業で広く使用されます。
アプリケーション
塩化ルビジウムは、酸化マグネシウムナノ粒子を合成するためのドーパントとして使用できます。
OLEDの性能を高めるために使用できます。例えば、多層OLED (ITO/NPB/Alq3/Al) に挿入されたRbClの薄層は、電界発光効率を著しく高めることができます。これは、RbCl層がもたらすトラップサイトにより誘発される電子入射障壁の低下ならびに再結合速度の上昇により発生します。
塩化ルビジウム(RbCl)は、非侵襲的バイオマーカーとしても使用できます。
また、ハムスターにおけるRbのクロノタイプ効果の研究にも使用される可能性があります。
OLEDの性能を高めるために使用できます。例えば、多層OLED (ITO/NPB/Alq3/Al) に挿入されたRbClの薄層は、電界発光効率を著しく高めることができます。これは、RbCl層がもたらすトラップサイトにより誘発される電子入射障壁の低下ならびに再結合速度の上昇により発生します。
塩化ルビジウム(RbCl)は、非侵襲的バイオマーカーとしても使用できます。
また、ハムスターにおけるRbのクロノタイプ効果の研究にも使用される可能性があります。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
R2252-50G:
R2252-10G:
R2252-VAR:
R2252-100G:
R2252-5G:
R2252-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Rubidium chloride fuses split circadian activity rhythms in hamsters housed in bright constant light
Hallonquist J, et al.
Chronobiology International, 11(2), 65-71 null
Marking bark beetle parasitoids within the host plant with rubidium for dispersal studies
Hougardy E, et al.
Entomologia Experimentalis et Applicata, 108(2), 107-114 (2003)
The effect of rubidium chloride on properties of organic light-emitting diodes
Lu Z, et al.
Solid-State Electron, 53(11), 1154-1158 (2009)
Ferenc Horkay et al.
The Journal of chemical physics, 125(23), 234904-234904 (2006-12-28)
The distribution of counterions in solutions of high molecular mass hyaluronic acid, in near-physiological conditions where mono- and divalent ions are simultaneously present, is studied by small angle neutron scattering and anomalous small angle x-ray scattering. The solutions contain either
Grazyna Bystrzejewska-Piotrowska et al.
Journal of environmental radioactivity, 99(7), 1185-1191 (2008-03-18)
Ex vitro cultures of Pleurotus eryngii were carried out under controlled conditions using sterile medium composed of barley seeds. The influence of alkali and alkaline earth element salts (CsCl, KCl, NaCl, RbCl, and CaCl(2)) and tetraethylammonium chloride on incorporation of