グレード
for molecular biology
品質水準
アッセイ
≥99.0%
フォーム
powder
pH
7.0-9 (25 °C, 98.2 g/L)
溶解性
H2O: 100 mg/mL
密度
1.57 g/cm3 at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
アプリケーション
agriculture
diagnostic assay manufacturing
その他の活性
DNase (Exonuclease), NICKase (Endonuclease), RNase, protease, none detected
保管温度
room temp
SMILES記法
[K+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.K/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI Key
SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- コンクリート舗装研究における酢酸カリウム:コンクリート舗装の耐凍結融解性に関する研究では、酢酸カリウムを組み入れ、季節的に凍結する地域での耐久性強化にその有用性に重点を置き、インフラ整備に重要な役割を果たしています(Zhao et al., 2024)。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P1190-100G:4548173205083
P1190-EW:
P1190-1KG:4548173205090
P1190-500G:4548173205106
P1190-VAR:
P1190-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Preparation of Plasmid DNA by Alkaline Lysis with SDS: Maxipreparation between Cold Spring Harbor Laboratory Press and our research team.