グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気圧
<0.0000001 hPa ( 25 °C)
アッセイ
≥99.0%
形状
powder or crystals
不純物
≤0.005% insolubles
pH
6.5-9.0 (25 °C, 5%)
溶解性
water: soluble 98.2 g/L at 20 °C
密度
1.57 g/cm3 at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.003%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
微量陽イオン
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤5 ppm
Mg: ≤0.002%
Na: ≤0.03%
heavy metals: ≤5 ppm (as Pb)
適合性
complies for IR spectroscopy
SMILES記法
[K+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.K/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI Key
SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- DEG(ジエチレングリコール)を溶媒として使用した硬質ポリウレタン(PU)の解糖における触媒として。
- 付加重合反応の求核触媒として。
- エポキシドとSS-フェニルチオエステルの位置選択的反応における求核触媒として。
- 遷移金属触媒反応における促進剤/塩基として。
- フタルイミドへの光脱炭酸求核付加におけるメチルラジカルの供給源および鋳型反応のためのカリウムイオンの供給源として。
酢酸カリウムは以下で塩基としても使用できます:
- ヒドロキサム酸のロッセン転位において。
- E2脱離反応において。
- α,α-ジクロロケトエステルの断片化とアルコールの脱プロトン化。
法的情報
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
236497-4X2.5KG:
236497-VAR:
236497-12KG:
236497-100G:4548173121932
236497-500G:4548173121956
236497-2.5KG:4548173121949
236497-5G:
236497-6X500G:4548173121963
236497-BULK:
試験成績書(COA)