由来生物
ovine wool
品質水準
製品種目
BioReagent
フォーム
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
溶解性
H2O: 300 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
アプリケーション
水溶性コレステロールは以下のように用いられています:
- ラット平滑筋細胞(SMCs)のフリーコレステロール過重負荷に
- 細胞毒性測定に
- Helicobacter pyloriとCD4+T細胞のインキュベーションに
- SH-SY5Yヒト神経芽腫細胞中の膜コレステロールレベルの研究に
- 細胞の生存能力に与えるコレステロールの影響、および初期培養ラット海馬ニューロン中3-(4,5-ジメチルチアゾール-2-イル)-2,5-ジフェニルテトラゾリウムブロミド(MTT)の還元の研究に
- 細菌培養の増殖サプリメントとして
- Sタンパク質とアンジオテンシン変換酵素2(ACE2)相互作用の調査
- モルモットの内有毛細胞内のカリウム流に与えるコレステロールの影響に関する研究
- プロテナーゼKの可逆阻害に
包装
容量はコレステロ-ルの量に基づいています。
その他情報
1 gあたり約40 mgのコレステロ-ルが含まれ、残りはメチル-β-シクロデキストリンが配合されています。
調製ノート
300 mg/mLの水溶液を調製します。 希釈後1時間溶液を静置し、生成物を完全に可溶化させます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C4951-VAR:
C4951-BULK:
C4951-30MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Cholesterol and its derivatives reversibly inhibit proteinase K
Journal of Cellular Physiology, 232(3), 596-609 (2017)
Importance of cholesterol-rich membrane microdomains in the interaction of the S protein of SARS-coronavirus with the cellular receptor angiotensin-converting enzyme 2
Virology, 381(2), 215-221 (2008)
A novel reciprocal and biphasic relationship between membrane cholesterol and beta-secretase activity in SH-SY5Y cells and in human platelets
Journal of Neurochemistry, 108(2), 341-349 (2009)
Naunyn-Schmiedeberg's archives of pharmacology, 389(12), 1289-1300 (2016-09-08)
There are some indications that biased μ-opioid ligands may diversely affect μ-opioid receptor (MOR) properties. Here, we used confocal fluorescence recovery after photobleaching (FRAP) to study the regulation by different MOR agonists of receptor movement within the plasma membrane of
Cholesterol influences potassium currents in inner hair cells isolated from guinea pig cochlea
Auris, Nasus, Larynx, 44(1), 46-51 (2017)