Merck
228111
Sigma-Aldrich
Cholesterol, Highly Purified
Suitable for use in liposome preparations.
別名:
Cholesterol, Highly Purified
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H46O
CAS番号:
分子量:
386.65
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥90% (HPLC)
フォーム
powder
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
white to off-white
溶解性
hot ethanol: 20 mg/mL
chloroform: 50 mg/mL
pyridine: 50 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
10-30°C
SMILES記法
O[C@H]1CC[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CCCC(C)C)C)(CC3)C)CC=C2C1)C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI Key
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
詳細
Suitable for use in liposome preparations.
生物化学的/生理学的作用
Cell permeable: no
Primary Target
Suitable for use in liposome preparations
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
228111-5GM:
228111-GM:
試験成績書(COA)