Merck
1131960
USP
コレステロール
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
3β-ヒドロキシ-5-コレステン, 5-コレステン-3β-オール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H46O
CAS番号:
分子量:
386.65
Beilstein:
1915888
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
由来生物
sheep
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
cholesterol
メーカー/製品名
USP
bp
360 °C (lit.)
mp
147-149 °C (lit.)
密度
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI Key
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
本製品は、現行の薬局方に基づいて提供および明示されています。 MSDS 及び製品情報リーフレット類を含め、本製品のサポートのために提供される全ての情報は、現行の薬局方の権威下で作成され発行されています。
より詳細な情報およびサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトをご覧ください。
アプリケーション
このUSP標準品は、USP公定書に規定されたとおりの、規定された品質試験およびアッセイに使用することを意図しています。
米国薬局方(USP)モノグラフ“コレステロール”に従って、ガスクロマトグラフィー(GC)と水素炎イオン化検出器(FID)の組み合わせを用いたコレステロールアッセイ用標準溶液およびコレステロールサンプル中の不純物の検出のためのシステム適合性溶液の調製にも使用されます。
また、USPモノグラフ“オメガ-3遊離脂肪酸”に従って、GC-FIDによる分析用のn-ヘキサン中の標準原液を調製するためのオメガ-3遊離脂肪酸中のコレステロール不純物の検出にも使用されます。
生物化学的/生理学的作用
すべての生体膜の主成分。脳脂質全体の約25%はコレステロ-ルです。
アナリシスノート
これらの製品はテストおよびアッセイ専用です。これらの製品は、ヒトまたは動物への投与を意図されたものではなく、いかなる種類の疾患をも診断したり、治療したり、または治癒させるために使用することはできません。
その他情報
販売が制限されることがあります。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1131960-125MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Omega-3 Free Fatty Acids
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 47(3), 5188-5188 (2019)
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 42(2), 5716-5716 (2020)