認証
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
品質水準
フォーム
powder
bp
360 °C (lit.)
mp
147-149 °C (lit.)
溶解性
chloroform: soluble 1 gm in 4.5 ml
diethyl ether: soluble 1 gm in 2.8 ml
pyridine: soluble 1 gm in 1.5 ml
H2O: insoluble
acetone: soluble
alcohol: slightly soluble
alcohol: very soluble (Hot)
benzene: soluble
dioxane: soluble
ethyl acetate: soluble
hexane: soluble
oil: soluble
petroleum ether: soluble
密度
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI Key
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
遺伝子情報
human ... POLA1(5422) , TOP2A(7153)
rat ... Ar(24208) , Polb(29240)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
14606-100G-F:
14606-BULK-F:
14606-VAR-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック