certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. C2155000
traceable to USP 1131960
APIファミリー
cholesterol
形状
powder
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 500 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
360 °C (lit.)
mp
147-149 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 0.00003 g/L at 20 °C
密度
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI Key
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
脚注
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
PHR1533-500MG:
PHR1533-500MG-PW:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Separation of Cholesterol; Brassicasterol; Campesterol; Stigmasterol; β-Sitosterol