Merck
B4936
Sigma-Aldrich
ブラジカステロール
from semisynthetic
別名:
5,22-コレスタジエン-24β-メチル-3β-オール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H46O
CAS番号:
分子量:
398.66
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
由来生物
semisynthetic
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)[C@@H](C)\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C28H46O/c1-18(2)19(3)7-8-20(4)24-11-12-25-23-10-9-21-17-22(29)13-15-27(21,5)26(23)14-16-28(24,25)6/h7-9,18-20,22-26,29H,10-17H2,1-6H3/b8-7+/t19-,20+,22-,23-,24+,25-,26-,27-,28+/m0/s1
InChI Key
OILXMJHPFNGGTO-ZAUYPBDWSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
薄層クロマトグラフィーによってムラサキイガイ試料由来のステロールを分析するのに、ブラジカステロールが標準として使用されました。
生物化学的/生理学的作用
ブラジカステロールは、コレステロールに構造的に類似した植物ステロールです。植物ステロールはコレステロールと競合し、ミセルに組み込まれたコレステロールの含量を減らし、それによって吸収を減らします。ブラジカステロールはアテローム性動脈硬化の進行を減少させるとの報告があります。脳脊髄液中のブラジカステロールのレベルが、アルツハイマー病の進行の予後因子として使用できます。
ブラジカステロールは、菜種油とカノラ油に含まれるフィトステロールです。また、海藻や貝にも含まれています。ブラジカステロールは、哺乳類のコレステロール生合成経路に関与する酵素であるステロールΔ24-レダクターゼを阻害することが示されています。
調製ノート
ブラジカステロールは半合成原料から得られます。50 mg/mLの無色透明なクロロホルム溶液が得られます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
B4936-BULK:
B4936-5MG:
B4936-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The search of new biomarkers to identify Alzheimer's disease: an editorial comment to T. Vanmierlo et al. 'The plant sterol brassicasterol and additional CFS biomarker in Alzheimer's Disease' (1).
A Lobo et al.
Acta psychiatrica Scandinavica, 124(3), 163-164 (2011-05-14)
Gavin Tansley et al.
Current gerontology and geriatrics research, 2012, 179318-179318 (2012-06-01)
Over the past 15 years, insights into sterol metabolism have improved our understanding of the relationship between lipids and common conditions such as atherosclerosis and Alzheimer's Disease (AD). A better understanding of sterol lipid metabolism in individuals with Down Syndrome
T Vanmierlo et al.
Acta psychiatrica Scandinavica, 124(3), 184-192 (2011-05-19)
Plant sterols (sitosterol, campesterol, stigmasterol and brassicasterol) are solely dietary-derivable sterols that are structurally very similar to cholesterol. In contrast to peripheral cholesterol, plant sterols can cross the blood-brain barrier and accumulate within mammalian brain. As an impaired function of
Karen J Murphy et al.
Asia Pacific journal of clinical nutrition, 12(1), 50-60 (2003-05-10)
In view of previously reported anti-inflammatory bioactivity of the New Zealand Green Lipped Mussel (NZGLM), the overall lipid profile and fatty acid and sterol composition of the NZGLM from various sites in New Zealand (Hallam Cove, Port Ligar. Little Nikau)
E Heggen et al.
Nutrition, metabolism, and cardiovascular diseases : NMCD, 20(4), 258-265 (2009-09-15)
Data comparing the impact of different sources of plant sterols on CVD risk factors and antioxidant levels is scarce. We evaluated the effects of plant sterols from rapeseed and tall oils on serum lipids, lipoproteins, fat-soluble vitamins and plant sterol
資料
Cholesterol synthesis regulation by dietary levels, LDL receptors control lipid-rich LDL particle transport in cells.