由来生物
soybean
品質水準
アッセイ
≥96%
フォーム
powder
mp
136-140 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@H](C1)CC[C@@]2(C)C1=CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@H](C)CC[C@H](C(C)C)CC
InChI
1S/C29H50O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h10,19-21,23-27,30H,7-9,11-18H2,1-6H3/t20-,21-,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1
InChI Key
KZJWDPNRJALLNS-VJSFXXLFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S9889-VAR:
S9889-5MG:
S9889-BULK:
S9889-10MG:
S9889-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック