Merck
PHL89283
β-シトステロール
phyproof® Reference Substance
別名:
α-ジヒドロフコステロール, 22,23-ジヒドロスチグマステロール, 24α-エチルコレステロール, 5-スチグマステン-3β-オール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H50O
CAS番号:
分子量:
414.71
Beilstein:
1916165
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (GC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
mp
136-140 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@H](C1)CC[C@@]2(C)C1=CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@H](C)CC[C@H](C(C)C)CC
InChI
1S/C29H50O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h10,19-21,23-27,30H,7-9,11-18H2,1-6H3/t20-,21-,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1
InChI Key
KZJWDPNRJALLNS-VJSFXXLFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: serenoa triticum
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89283-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)