詳細
再生または活性化:
飽和した分子ふるいは、再生によって元の能力を取り戻します。再生の原則として、きわめて低い平衡容量に相当するように着剤周囲状態が変化します。一般に、吸着の平衡容量と再生の差が大きいほど、再生は迅速で完全となります。
分子ふるいは4通りの方法のいずれかで再生できます。
1.加熱再活性化ーシリカの最大再生温度は300℃です。
2.減圧再活性化
3.通常の温度および圧力で適切な流体をゲルベッドに通します。
4.流体中の高濃度の分子をベッドに通して吸着剤を置換します。
飽和した分子ふるいは、再生によって元の能力を取り戻します。再生の原則として、きわめて低い平衡容量に相当するように着剤周囲状態が変化します。一般に、吸着の平衡容量と再生の差が大きいほど、再生は迅速で完全となります。
分子ふるいは4通りの方法のいずれかで再生できます。
1.加熱再活性化ーシリカの最大再生温度は300℃です。
2.減圧再活性化
3.通常の温度および圧力で適切な流体をゲルベッドに通します。
4.流体中の高濃度の分子をベッドに通して吸着剤を置換します。
分子ふるいを選択:
1.他の分子ではなく一定の1つの分子を選択する吸着
は、孔径およびメッシュサイズに依存します。
2.特定の化合物を吸着するシリカゲルの動的能力は内部表面積で決まります。表面積が大きいほど、動的能力が大きくなります。
3.吸着の速度と分離の正確さは、主として粒子サイズとカラム充填に依存します。粒子サイズが小さいと、分離の正確さが最適化されます。
4.液体は、その溶解度が最も低い溶媒から最も容易に吸着されます。適切な溶媒は適切な脱離剤となります。
5.極性が高い液体は容易に吸着されます。ヒドロキシ基を持つか酸素を含む化合物は、強く吸着されます。
6.同等の化合物の場合、分子量が高いほど選択性が高くなります。
7.同等の分子量の炭化水素は、二重結合の数が多いほど吸着性が高くなります。
1.他の分子ではなく一定の1つの分子を選択する吸着
は、孔径およびメッシュサイズに依存します。
2.特定の化合物を吸着するシリカゲルの動的能力は内部表面積で決まります。表面積が大きいほど、動的能力が大きくなります。
3.吸着の速度と分離の正確さは、主として粒子サイズとカラム充填に依存します。粒子サイズが小さいと、分離の正確さが最適化されます。
4.液体は、その溶解度が最も低い溶媒から最も容易に吸着されます。適切な溶媒は適切な脱離剤となります。
5.極性が高い液体は容易に吸着されます。ヒドロキシ基を持つか酸素を含む化合物は、強く吸着されます。
6.同等の化合物の場合、分子量が高いほど選択性が高くなります。
7.同等の分子量の炭化水素は、二重結合の数が多いほど吸着性が高くなります。
アプリケーション
微孔性のアルミノケイ酸ミネラルであるゼオライトは、分子ふるい、およびNa+、K+、Ca2+、Mg2+などのさまざまな陽イオンの吸着剤として使用されます。 ゼオライトは、さまざまなバイオリアクター機器の開発に使用されます。
その他情報
血清中トリグリセリドの測定において
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
96096-500G:
96096-100G:
96096-VAR:
96096-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Lactic acid production on liquid distillery stillage by Lactobacillus rhamnosus immobilized onto zeolite.
Djukic-Vukovic AP, Mojovic LV, Jokic BM, et al.
Bioresource Technology (2012)
Benzylimidazolium cations as zeolite structure-directing agents. Differences in performance brought about by a small change in size.
Rojas A, Gomez-Hortiguela L, Camblor MA.
Dalton Transactions (2012)
Thomas Simons et al.
Beilstein journal of nanotechnology, 3, 667-673 (2012-12-06)
In a proof-of-concept study we demonstrate in situ reaction monitoring of DeNO(x)-SCR on proton-conducting zeolites serving as catalyst and gas sensor at the same time. By means of temperature-dependent impedance spectroscopy we found that the thermally induced NH(3) desorption in
C Mery et al.
Journal of environmental science and health. Part A, Toxic/hazardous substances & environmental engineering, 47(3), 420-427 (2012-02-11)
An evaluation of natural zeolite as a microorganism carrier in nitrifying reactors operated in batch mode was carried out. Specifically, the influence of zeolite particle sizes of 0.5, 1.0 and 2.0 mm in diameter on microorganism adherence to zeolite, ammonium
Hossein Jahangirian et al.
International journal of nanomedicine, 15, 1005-1020 (2020-02-28)
The aim of this study was to prepare zeolite/iron (III) oxide nanocomposites (zeolite/Fe2O3-NCs) as a smart fertilizer to improve crop yield and soil productivity. Zeolite/Fe2O3-NCs were successfully produced by loading of Fe2O3-NPs onto the zeolite surface using a quick green