グレード
produced by BASF
形状
solid
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
表面積
1300-1800 m2/g , Langmuir surf. area
粒径
4.9 μm (D50)
かさ密度
0.35 g/cm3
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Enabling
SMILES記法
CC1=NC=C[N-]1.CC2=NC=C[N-]2.[Zn+2]
InChI
1S/2C4H5N2.Zn/c2*1-4-5-2-3-6-4;/h2*2-3H,1H3;/q2*-1;+2
InChI Key
MFLKDEMTKSVIBK-UHFFFAOYSA-N
詳細
亜鉛イミダゾラート骨格(ZIF)
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
691348-100G:
691348-500G:
691348-10G:
691348-BULK:
691348-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
代表的な金属有機構造体(MOF)であるHKUST-1とZIFについてその特性をご紹介します。
Metal-organic frameworks (MOFs) are porous, crystalline materials composed of metal ions bound by organic ligands.
関連コンテンツ
金属有機構造体(MOF)、およびMOF合成用リンカー化合物、金属塩類、SBUをご紹介します。MOFは、ガス吸着や分離をはじめとするさまざまな用途に応用可能な高表面積をもつ多孔性材料です。
PCP/MOFとは、金属イオンと有機物の配位結合を利用して多孔性構造を形成する、錯体化学を基盤とした材料です。様々な金属イオンとそれらを連結する架橋性の有機配位子を組み合わせることで、内部に空間を持つ結晶性高分子構造を作ることが可能です。