Merck
794325
Sigma-Aldrich
Basolite® Z377
別名:
MOF 177
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C54H30O13Zn4
CAS番号:
分子量:
1148.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
詳細
Composition: Carbon (C) 55 g/100g, Zinc (Zn) 22 g/100g ±10%
Surface area: Lanmuir Suface area = 5000-5200 m2/g, Activation: T = 200°C, p <0.1mbar, t = 16h
品質水準
フォーム
powder
表面積
3800-4000 m2/g , Activation: T = 200°C, p <0.1mbar, t = 16
SMILES記法
[O-]C(C1=CC=C(C2=CC(C3=CC=C(C([O-])=O)C=C3)=CC(C4=CC=C(C(O[Zn+])O[Zn+]O[Zn+]OC(C5=CC=C(C6=CC(C7=CC=C(C([O-])=O)C=C7)=CC(C8=CC=C(C([O-])=O)C=C8)=C6)C=C5)O[Zn+])C=C4)=C2)C=C1)=O
InChI
1S/2C27H18O6.O.4Zn/c2*28-25(29)19-7-1-16(2-8-19)22-13-23(17-3-9-20(10-4-17)26(30)31)15-24(14-22)18-5-11-21(12-6-18)27(32)33;;;;;/h2*1-15,25H,(H,30,31)(H,32,33);;;;;/q2*-2;;4*+2/p-4
InChI Key
CLMVSZQXLQAGTL-UHFFFAOYSA-J
アプリケーション
Basolite® Z377、別名MOF 177は、水素吸着に一般的に使用される金属有機構造体です。
法的情報
Basolite is a registered trademark of BASF SE
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
794325-VAR:
794325-10G:
794325-BULK:
794325-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hydrogen physisorption in high SSA microporous materials - A comparison between AX-2133 and MOF-177 at cryogenic conditions
Schlichtenmayer, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 36(1), 586-591 (2011)
関連コンテンツ
金属有機構造体(MOF)、およびMOF合成用リンカー化合物、金属塩類、SBUをご紹介します。MOFは、ガス吸着や分離をはじめとするさまざまな用途に応用可能な高表面積をもつ多孔性材料です。
PCP/MOFとは、金属イオンと有機物の配位結合を利用して多孔性構造を形成する、錯体化学を基盤とした材料です。様々な金属イオンとそれらを連結する架橋性の有機配位子を組み合わせることで、内部に空間を持つ結晶性高分子構造を作ることが可能です。