Merck
20307
Supelco
Molecular Sieve, 13Å
100-120 mesh, bottle of 50 g
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23201100
eCl@ss:
32110204
製品名
モレキュラーシーブ吸着剤, matrix Molecular Sieve 13X, 100-120 mesh, bottle of 50 g
フォーム
solid
品質水準
包装
bottle of 50 g
Matrix
Molecular Sieve 13X
粒径
100-120 mesh
ポアサイズ
13 Å
密度
~0.65 g/mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
分子ふるいは、合成ゼオライトで(天然ゼオライトはアルミノケイ酸塩の鉱物)細孔と内腔の大きさがきわめて均一であるという特徴があります。この結晶質は、酸化ケイ素(SiO4)と酸化アルミニウム(AlO4)の多面体構造を基本とする3次元構造を有しています。多面体が互いの角で結合して内腔のある開口構造を形成し、この内腔に分子を捉えることができます。特異的で均一なサイズの細孔を通して内腔に到達するように設計されています。
弊社の吸着剤に関する詳細については、sigma-aldrich.com/adsorbentsをご参照ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
20307:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Columns for Gas Chromatography: Performance and Selection.
Barry EF and Grob RL.
Science, 28-28 (2007)
M Schweigkofler et al.
Journal of hazardous materials, 83(3), 183-196 (2001-05-12)
Methods for the removal of gaseous silicon compounds in biogases are presented. In laboratory studies, various solid adsorption materials and liquid absorption solutions were evaluated for their siloxane elimination efficiencies. Among the liquid sorbents studied, concentrated nitric acid and sulfuric