Merck
20619
Supelco
モレキュラーシーブ 5A 湿気トラップ
volume 200 cc, 1/8 in. fitting
別名:
乾燥管(1/8インチ)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
容量
200 cc
フィッティング
1/8 in. fitting
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
モレキュラーシーブ5Aは、圧縮空気、電解によって生成された水素、自家製窒素、または水分や炭化水素を大量に含むその他の気体から水分や重質炭化水素を効果的に除去します。
寸法:
  • 200ccトラップ:長さ261/4インチ (67 cm)×直径1インチ (2.5 cm)
  • 750 ccトラップ:長さ18 インチ (45.7 cm)×直径2 3/8 インチ(6 cm)
  • Sトラップ:長さ71/2インチ (19 cm) x 幅59/16インチ (14.1 cm) x 直径1/2 インチ(13 mm) [層の全長 = 193/4 インチ(50.2 cm); 層の長さが伸びて気体と吸着剤の接触時間が長くなったため、作業容量が増えました。
水分トラップまたは乾燥管は、装置内の無水状態を維持するのに適しています。乾燥管は2種類あります。これは通常、グラスウールまたは綿の緩みのある小さい栓を管の端の狭窄部に入れることにより準備します。栓の上に乾燥剤を注ぎます。モレキュラーシーブ5Aは水に親和性があり、他の捕捉されたガスを容易に置換します。
関連製品
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
20619:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Measurement of atmospheric nitrous oxide using a molecular sieve 5A trap and gas chromatography.
LaHue, Miles D., Herman D. Axelrod, and James P. Lodge Jr.
Analytical Chemistry, 43, 1113-1115 (1971)
Donald Pavia
A Small Scale Approach to Organic Laboratory Techniques, 617-617 (2010)